主要文件
SAB1305635
Sigma-Aldrich
抗-CLEAVED LC3B 兔抗
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
MAP1ALC3, MAP1LC3B, 微管相关蛋白 1A/1B 轻链 3B, 自噬相关泛素样修饰物LC3 B, 自噬相关蛋白 LC3 B
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
14688 Da
物種活性
human, mouse
技術
immunofluorescence: 1:10-1:50
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
外觀
以含有0.09%(W/V)叠氮化钠的PBS形式提供
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。