抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
44AT1232.94, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
15328 Da
物種活性
human, mouse
技術
western blot: 1:100-~1:500
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer10)
基因資訊
human ... H3F3A(3021)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide