製造商/商標名
Corning C1301-B
Labnet
技術
centrifugation: suitable
顏色
blue
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Spectrafuge Mini的侧面有一个开关可用于启动和停止操作。或者,在开关处于“ on”位置时可通过关闭和打开盖子来启动和停止离心机。
- 配备有标准型微管和连管转子
- 快速离心和微滤的理想选择
- 秒数内启动和停止
- 紧凑的设计
- 最大RMP/RCF:6,000/2,000 x g
- 最大容量:6 x 1.5/2.0 mL(标准转子);2 x 2.0 mL(连管转子)
- 尺寸(WxDxH):5.0 英寸 (12.7 cm) x 5.0 英寸 (12.7 cm) x 4.4 英寸 (11.2 cm)
- 重量:1.0 lb(0.45 kg)
- CSA批准
- 符合CE标准
法律資訊
Spectrafuge is a trademark of Labnet Intl., Inc.