化驗
≥99% (GC)
形狀
powder
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C13H18O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
InChI 密鑰
NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
水杨苷是提取自旋果蚊子草的非酚类糖苷类化合物,主要用作奎宁替代品。水杨苷可用作风湿热患者的治疗药物。水杨苷是水杨酸的代谢前体。它是一种新型植化素,在植物和人中具有免疫交叉功能。水杨苷可促进植物的生长和繁殖。 另外,它还可保护植物抵抗生物和非生物胁迫。
應用
D-(-)-水杨苷已用于:
- 研究其体外抗凝和抗血小板活性
- 作为高效液相色谱法(HPLC)定量分析柳树中水杨苷的标准品
- 作为味觉阈值检测中的味质
- 作为副干酪乳杆菌选择性分离用营养琼脂-水杨苷培养基组分
生化/生理作用
D-(−)-水杨苷具有抗风湿和抗炎活性。它在体外和体内研究中均可抑制脂多糖(LPS)诱导的炎症。它可调控核因子kappa B(NF-κB)和丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)等参与的不同信号通路。还可调节肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白介素-1β、白介素-6和白介素-10等细胞因子的浓度。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
Genetics and bitter taste responses to goitrin, a plant toxin found in vegetables
Wooding S, et al.
Chemical Senses, 35(8), 685-692 (2010)
Drug discovery: a history (2005)
Dual anticoagulant/antiplatelet persulfated small molecules
Correia-da-Silva M, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 46(6), 2347-2358 (2011)
Development and Validation of HPLC Analytical Protocol for Quantification of Salicin from Salix alba L.
Shivatare RS, et al.
Pharmaceutica Analytica Acta, 61, 2015-2015 (2015)
Evaluation of culture media for selective enumeration of probiotic strains of lactobacilli and bifidobacteria in combination with yoghurt or cheese starters
Van de Casteele S, et al.
International dairy journal, 16(12), 1470-1476 (2006)