Merck
RDD016
Sigma-Aldrich
D -(+)-葡萄糖
≥99.5% (anhydrous), free-flowing, Redi-Dri
别名:
葡萄糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6
CAS号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724615
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
生物源
maize
品質等級
產品線
Redi-Dri
化驗
≥99.5% (anhydrous)
形狀
powder
品質
free-flowing
技術
gas chromatography (GC): suitable
顏色
white
溶解度
water: 0.1333 g/mL, clear, colorless
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
基因資訊
human ... PYGM(5837)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1