Merck
RDD015
Sigma-Aldrich
CAPS
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
别名:
3-(环己胺)-1-丙磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11NH(CH2)3SO3H
CAS号:
分子量:
221.32
Beilstein:
2835588
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
等級
anhydrous
品質等級
產品線
Redi-Dri
化驗
≥99%
形狀
powder
品質
free-flowing
雜質
≤1% water (Karl Fischer)
pH值
3.0-7.0
pKa 
10.4
mp
>300 °C (lit.)
溶解度
water: 15 % (w/w), clear, colorless
吸收
≤0.05 at 290 nm at 15 % (w/w)
SMILES 字串
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
InChI 密鑰
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1