主要文件
R1277
Nunc® CryoTube® 支架
CryoTube rack holds 40 cryogenic tubes, 1 rack/pk
别名:
低温瓶架, 低温管架
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103000
NACRES:
NB.22
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nunc
技術
cryopreservation: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Nunc® CryoTube® 支架
注意:Nunc CryoTube架与CryoTube starfoot低温管互锁。
  • 低温小瓶/低温管的储存和处理
  • 处理低温小瓶时单手使用
法律資訊
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)