Merck
PZ0381
Sigma-Aldrich
PF-06651385
≥98% (HPLC)
别名:
4-(3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyloxy)-N-(1,2,4-thiadiazol-5-yl)benzenesulfonamide, PF 06651385, PF06651385
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H11ClF3N3O4S2
分子量:
465.85
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
ClC1=CC(COC2=CC=C(S(NC3=NC=NS3)(=O)=O)C=C2)=CC=C1OC(F)(F)F
InChI
1S/C16H11ClF3N3O4S2/c17-13-7-10(1-6-14(13)27-16(18,19)20)8-26-11-2-4-12(5-3-11)29(24,25)23-15-21-9-22-28-15/h1-7,9H,8H2,(H,21,22,23)
InChI 密鑰
XOYPCMZEMYSCQC-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
PF-06651385 is an Nav1.3 voltage-gated sodium channel modulator.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)