Merck
PZ0261
Sigma-Aldrich
PF-06649283
≥98% (HPLC)
别名:
(4R,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluoro-phenyl)-4-methyl-6-(3-methyl-isoxazol-5-yl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydro-7-oxa-3-thia-1-aza-naphthalen-2-ylamine, (4R,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluorophenyl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydro-4-methyl-6-(3-methyl-5-isoxazolyl)-pyrano[3,4-d][1,3]thiazin-2-amine, PF06649283
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H19F2N3O2S
分子量:
379.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H]1[C@@]2([H])[C@@](CO[C@@H](C3=CC(C)=NO3)C2)(C4=CC=C(F)C=C4F)N=C(N)S1
InChI
1S/C18H19F2N3O2S/c1-9-5-16(25-23-9)15-7-13-10(2)26-17(21)22-18(13,8-24-15)12-4-3-11(19)6-14(12)20/h3-6,10,13,15H,7-8H2,1-2H3,(H2,21,22)/t10-,13+,15-,18-/m1/s1
InChI 密鑰
HVEVDFRWOQHAPJ-CKMNQQOVSA-N
生化/生理作用
PF-06649283 is a new β-Secretase (BACE) inhibitor.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)