Merck
PZ0250
Sigma-Aldrich
PF-04859989 盐酸盐
≥98% (HPLC)
别名:
PF-4859989 盐酸盐, PF04859989 盐酸盐, (3S)-3-氨基-1-羟基-3,4-二氢喹啉-2(1H)-酮; L-3-氨基3,4-二氢-1-羟基咔唑 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10N2O2 · HCl
分子量:
214.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
N[C@H]1CC2=CC=CC=C2N(O)C1=O.Cl
InChI
1S/C9H10N2O2.ClH/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)11(13)9(7)12;/h1-4,7,13H,5,10H2;1H/t7-;/m0./s1
InChI 密鑰
WZOBDOKCHIUXAY-FJXQXJEOSA-N
生化/生理作用
PF-04859989是犬可尿嘧啶氨基转移酶II(KAT II)的一种脑可穿透的不可逆抑制剂,该酶负责大部分脑内的尿嘧啶酸合成,这种酶与精神病和神经疾病(包括精神分裂症和双相情感障碍)有关,并认为会损害认知功能。 PF-04859989对于hKAT II的IC50为23 nM,对于rKAT II为263 nM。 PF-04859989对KAT II的选择性是人KAT I、KAT III和KAT IV的约1000倍。 PF-04859989可防止氯胺酮诱导的啮齿动物和非人类灵长类动物在记忆任务中的表现中断。
特點和優勢
该化合物是神经科学研究推荐产品。点击此处 ,查看更多神经科学精选产品。想要了解有关生物活性小分子在其他研究领域应用的更多信息,请访问 sigma.com/discover-bsm
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
George Zakhary et al.
Journal of neuroscience research, 98(1), 155-167 (2019-07-02)
Neurosurgical procedures result in surgically induced brain injury (SBI) that causes postoperative complications including brain edema and neuronal apoptosis in the surrounding brain tissue. SBI leads to the release of cytokines that indirectly cause the stimulation of kynurenine 3-monooxygenase (KMO)