主要文件
PZ0215
Sigma-Aldrich
PF-04701475
≥98% (HPLC)
别名:
N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]-4,5-dihydro-5-isoxazolyl]methyl]-2-propanesulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H24FN3O3S
分子量:
369.45
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
生化/生理作用
PF-04701475 is a potent and selective α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor (AMPAR) positive allosteric potentiator.
PF-04701475 is a potent and selective AMPAR positive allosteric potentiator.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)