分子量
predicted mol wt 65 kDa
物種活性
human, rat, mouse
技術
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TNFRSF10C(8794)
免疫原
a peptide corresponding to amino acids in the extracellular domain of human DcR1 precursor.
聯結
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2299.
外觀
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
相關產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门