PLA0178
Rabbit anti-p16INK4a Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
别名:
ARF, CDK4 inhibitor p16-INK4, CDK4I, CDKN2, CMM2, INK4, INK4a, MLM, MTS-1, MTS1, TP16, alternative reading frame, cell cycle negative regulator beta, cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma; p16; inhibits CDK4), multiple tumor suppressor 1, p14, p14ARF, p16, p16-INK4, p16INK4a, p19, p19Arf
About This Item
推荐产品
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
等級
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
物種活性
human
濃度
0.2 mg/mL
技術
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
登錄號
AAA92554.1
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
rabbit ... p16INK4a(1029)
一般說明
免疫原
生化/生理作用
外觀
其他說明
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1