生物源
synthetic
品質等級
形狀
powder
分子量
Mw 139.62 g/mol
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
Endotoxin, microbial and lead, tested
顏色
white
pH值
5.0-6.5 (25 °C, 140 g/L)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: soluble 140 g/L
適合性
suitable for (manufacturing use)
異物活動
foreign activity (Cytotoxicity; tested)
SMILES 字串
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们用于生物制药加工的SAFC® 系列优质原料经过严格的质量控制流程,配合记录文件和技术专长帮助我们的客户达到M-Clarity Program规定的要求。
M-Clarity Program
我们全面的上游工艺化学品系列不仅为生物制药生产商提供生产传统和创新治疗药物所需的优质原料,而且帮助他们更快地将产品投放市场并简化监管问题。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
M-Clarity Program
我们全面的上游工艺化学品系列不仅为生物制药生产商提供生产传统和创新治疗药物所需的优质原料,而且帮助他们更快地将产品投放市场并简化监管问题。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
若需获取此产品的相关文档,请联系 客户支持 并选择“产品文档”。请注意,需要签署保密协议才能获取该产品的相关文档。
基底
胆碱乙酰基转移酶底物
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1