Merck
P9789
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt
≥99% (TLC)
别名:
1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) sodium salt, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dipalmitoyl, DPPG-Na, Hexadecanoic acid 1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester, PG(16:0/16:0)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C38H74O10PNa
CAS号:
分子量:
744.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51191904
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
semisynthetic
品質等級
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
官能基
phospholipid
脂質類型
phosphoglycerides
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C38H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(41)45-33-36(34-47-49(43,44)46-32-35(40)31-39)48-38(42)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35-36,39-40H,3-34H2,1-2H3,(H,43,44);/q;+1/p-1/t35?,36-;/m1./s1
InChI 密鑰
LDWIWSHBGAIIMV-ODZMYOIVSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Forms classical lipid bilayers. At low temperature, however, an unusual and much thinner bilayer forms where the hydrocarbon chains are interdigitated.
其他說明
PG(16:0/16:0)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3