材料
polystyrene
round
無菌
sterile
sterile
特點
lid
包裝
pack of 12 ea
case of 300 ea (Internal packs of 12)
製造商/商標名
Nunc 4031
直徑× 高度
100 mm × 25 mm
皿容量
~90 mL
皿直徑
100 mm
表面積
57 cm2
應用
agriculture
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Nunc Lab-Tek ® 和标准培养皿除支持自动化高通量 (HTS) 应用外,还可优化培养真菌、细菌和其他微生物。
请注意: 由于这些器皿由聚苯乙烯(而非玻璃)制成,所以器皿壁可能更薄;这导致外径的尺寸差异约为 10 mm。
- 用于培养真菌、细菌和其他微生物
- 接触皿可用于医院环境采样 (仅供研究使用) 以及食品科学和制药行业
- 由于完全平整和高度均匀,在自动分配器中表现良好
- 可用于模制网格线栅
- 深层培养皿允许更长的培养时间
- 与自动化系统兼容
请注意: 由于这些器皿由聚苯乙烯(而非玻璃)制成,所以器皿壁可能更薄;这导致外径的尺寸差异约为 10 mm。
法律資訊
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries