Key Documents
P7049
Finnpipette® 移液器吸头
Finntip 250 universal, non-sterile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
材料
yellow
無菌
non-sterile
特點
barrier: no
包裝
pack of 960 ea (Racks)
製造商/商標名
Finn 9400260
長度
5.2 cm
最大體積
250 μL
容積範圍
0.5-250 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Each tray contains 8 × 12 (96) tips. When used with multi-channel pipettes, spacing between tips in tray permits mounting up to 12 tips at once.
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries