Merck
P6866
Nunc® MicroWell 96 孔聚丙烯板
96 well plate, polypropylene, natural, round bottom, 500uL/well, non sterile, 120/cs
别名:
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.22
材料
natural polypropylene
polypropylene
polypropylene
round bottom natural wells
無菌
non-sterile
特點
lid: no
high flange design
包裝
case of 120 ea (internal packs of 10)
製造商/商標名
Nunc 267245
板長度 × 寬度
128 mm × 86 mm
尺寸
96 wells
孔最大容積
500 μm
有效容積
500 μL
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Nunc® MicroWell 96 孔聚丙烯板
  • 与机器人和自动化系统兼容
  • 聚丙烯树脂可抵抗大多数化学物质、溶剂和酒精
  • 分子与亲水部分的结合最少
  • 无毒
  • 产品不带盖
  • 0.5 ml 体积,标准 MicroWell 格式
  • 共享壁技术提高了孔的容量并改善了样品的混合
  • 低粘合性的聚丙烯用于均相检测和储存
  • 适合用作 Nunc 过滤板的收集板
  • 白色板用于荧光和发光应用
  • 黑色板用于荧光应用
  • 黄色、红色、天然和蓝色板用于存储应用
  • 抵抗组合化学中使用的大多数溶剂
  • 工作体积范围:20-450 μl/孔
應用
适用于:化合物存储、液相分析、库存储、样品运输和存储、筛选、样品收集、组合化学
法律資訊
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Alysha G Elliott et al.
Nature communications, 11(1), 3184-3184 (2020-06-25)
Peptide antibiotics are an abundant and synthetically tractable source of molecular diversity, but they are often cationic and can be cytotoxic, nephrotoxic and/or ototoxic, which has limited their clinical development. Here we report structure-guided optimization of an amphipathic peptide, arenicin-3