主要文件
P1192
Millipore
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, suitable for biotechnology and microbiology
别名:
Pepticase®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.85
产品名称
Pepticase®, suitable for microbiology
生物源
bovine milk
品質等級
形狀
powder
氮分析
≥4.0% amino, ≥11.0% total
損耗
≤11% loss on drying
pH值
6.7-7.5
應用
microbiology
應用
具有高溶解度和溶液透明度的胰酶消化物。尤其适合于制备巯基乙酸盐培养基。
法律資訊
Pepticase is a registered trademark of Kerry Group
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)