主要文件
P1174
Sigma-Aldrich
微毛细管,已校准
capacity 100 μL
别名:
Calibrated Capillary Tube, Capillary Tube, Microcapillary Tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
glass
包裝
pack of 250 ea
製造商/商標名
Drummond Scientific 2-000-100
測量範圍
accuracy: ±0.5%
容量
100 μL
顏色
color-coded blue
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Drummond微量移液器校准管为各种液体转移应用提供准确性和便利性。
  • 由高品质玻璃制成。
  • 微量移液管经火抛光并刻有体积和色标以便于识别。
  • 经校准“交付”。
高质量的Drummond微量移液管经过火抛光,并刻有体积和色标以便于识别。经校准“可交付”。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)