Merck
P0270
Sigma-Aldrich
钙调素 来源于牛心脏
lyophilized powder, 2,500-10,000 units/mg protein
别名:
磷酸二酯酶 3′:5′-环核苷酸活化剂 来源于牛心脏
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.61
生物源
bovine heart
品質等級
形狀
lyophilized powder
比活性
2,500-10,000 units/mg protein
成份
Protein, ≥85% Lowry
技術
calcium flux assay: suitable
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
應用
这是磷酸二酯酶 3′:5′-环核苷酸 (P0520) 的 Ca2+ 依赖性活化所需的蛋白质激活蛋白。
生化/生理作用
环核苷酸依赖性磷酸二酯酶活化所需的 Ca2+ 结合蛋白。它也是一氧化氮合成酶、钙调磷酸酶以及多种激酶的辅因子/活化剂,这些激酶包括 ATP 酶、肌球蛋白轻链激酶和 CAM 激酶 I、II、III。它通过环二磷酸腺苷核糖介导利阿诺定受体活化并且与细胞内 Ca2+ 的内稳态有关。
單位定義
在存在 0.01mM Ca2+ 以及 pH 7.5 和 30°C 下,一单位本品能激活 3ml 反应体积中 0.008 个活化单位的 3′:5′-环核苷酸磷酸二酯酶,并且当用活化剂使这种酶饱和时能达到最大酶活性的 50%。
外觀
含咪唑和硫酸镁等缓冲盐的冻干粉
準備報告
采用了 Teo、T.S. 等人刊登于 J. Biol. Chem.,248、588 (1973) 上的改进工艺进行纯化。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3