主要文件
OH30092000
Ohaus® Conductivity Meter
Model ST300C-B
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115609
材料
epoxy shaft
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Ohaus® 30092000
電導率測量範圍
0.00-199.9 mS/cm
溫度測量範圍
0-100 °C
電池電量
4 AAA, 250 hr life
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results.
應用
Conductivity, total dissolved solids (TDS) measurement
特點和優勢
Automatic temperature compensation, adjustable temperature coefficient
法律資訊
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)