一般說明
Nunc® OmniTray
Nunc OmniTray可作为:
- 筛选库的理想选择
- 可用于DNA杂交法
- 也适用于标准培养皿技术和细菌生长
- 外部脚印尺寸与96 MicroWell™ 孔板相同
- 可堆叠并与自动设备兼容
- 光学清晰度使菌落更易于观察
- 孔壁高而坚固
- 可以在-20°C冷冻
Nunc OmniTray可作为:
- 斑点印迹膜的膜架
- 变性、杂交和洗涤步骤的容器
應用
Nunc® OmniTray已被用于文库筛选中,从而用于将BAC(细菌人工染色体)克隆至尼龙膜上。
法律資訊
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
其他客户在看
Construction and screening of BAC libraries made from Brachypodium genomic DNA.
Nature Protocols, 2, 1661-1674 (2007)