Merck
N0409
Sigma-Aldrich
抗硝基酪氨酸 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Nitrotyrosine Antibody, Nitrotyrosine Antibody - Anti-Nitrotyrosine antibody produced in rabbit
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
wide range
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1000 using methacarn-fixed, frozen sections of human Alzheimer′s Disease brain
indirect ELISA: 1:1,000 using nitrated-BSA
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using A549 cells metabolically labeled with 3-nitrotyrosine
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using nitrated-BSA
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NOS1(4842)
一般說明
过氧化亚硝酸盐 (ONOO-) 是一种与细胞氧化损伤相关的强效氧化剂,它是活性氧和氮物种家族的重要一员,可在体内由一氧化氮和超氧阴离子迅速产生。硝基酪氨酸是酪氨酸硝化的产物,硝化可由活性氮物种促进。
特異性
与过氧亚硝酸硝化蛋白和3-硝基-L-酪氨酸反应。与L-酪氨酸、对硝基-L-苯丙氨酸、3-氨基-L-酪氨酸、3 -氯-L-酪氨酸和磷酸化-L-酪氨酸不发生交叉反应。3-硝基酪氨酸可取代抗体的结合。
抗硝基酪氨酸识别硝基化蛋白和 3-硝基-L-酪氨酸。不与L-酪氨酸、对-硝基-L-苯丙氨酸、3-氨基-L-酪蛋白氨酸、3-氯-L-酪氨酸和磷酸化-L-酪氨酸BSA结合物发生交叉反应。
免疫原
硝化 KLH(钥孔血蓝蛋白)。
應用
兔抗硝基酪氨酸抗体可用于:
  • 免疫印迹
  • 酶联免疫吸附测定(ELISA)
  • 免疫组化
  • 免疫荧光免疫细胞化学
  • 共聚焦显微镜检查
  • 免疫荧光染色
生化/生理作用
研究表明,过氧化亚硝酸盐会促进蛋白质中酪氨酸残基的硝化,并促进氧化还原金属中心、DNA、脂质和蛋白质中半胱氨酸和蛋氨酸残基的氧化,这说明其在细胞氧化损伤中起主要作用。过氧化亚硝酸盐与多种炎症性、感染性和退形性人类疾病的发病机理有关,包括神经系统疾病,阿尔茨海默氏′病、肌萎缩侧索硬化(ALS)、哮喘、动脉粥样硬化和由内皮细胞损伤引起的多种疾病的发病机理。
外觀
溶于0.01M磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4,含有1%牛血清白蛋白以及15 mM叠氮化钠。
準備報告
在 3-硝基-L-酪氨酸色谱柱上通过亲和色谱法纯化。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
NTyroSite: Computational Identification of Protein Nitrotyrosine Sites Using Sequence Evolutionary Features
Hasan Md M, et al.
Molecules (Basel), 23(7) (2018)
Constantino Tomas-Sanchez et al.
Journal of immunology research, 2016, 4039837-4039837 (2016-09-17)
Acute and subacute administration of zinc exert neuroprotective effects in hypoxia-ischemia animal models; yet the effect of chronic administration of zinc still remains unknown. We addressed this issue by injecting zinc at a tolerable dose (0.5 mg/kg weight, i.p.) for 14
CD200R1 Agonist Attenuates Mechanisms of Chronic Disease in a Murine Model of Multiple Sclerosis
Liu Y, et al.
The Journal of Neuroscience, 30(6), 2025-2038 (2010)
Prophylactic Chronic Zinc Administration Increases Neuroinflammation in a Hypoxia-Ischemia Model
Tomas-SC, et al.
Journal of immunology research, 2016 (2016)
Lipopolysaccharide Induces Subacute Cerebral Microhemorrhages with Involvement of Nitric Oxide Synthase in Rats
Zeng J, et al.
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases : The Official Journal of National Stroke Association, 27(7), 1905-1913 (2018)