Merck
MX555S100
Sigma-Aldrich
Mix-n-Stain CF 555抗体标记试剂盒(50-100μg)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
形狀
liquid
品質等級
儲存條件
protect from light
螢光
λex 555 nm; λem 565 nm
儲存溫度
−20°C
相关类别
一般說明
试剂盒包含抗体快速标记所需的全部材料。标记程序易于上手,只需将抗体和特制染料简单混合于试剂盒内提供的缓冲溶液中,并稍作孵育即可。无需进一步纯化,所得溶液即可用于染色。本试剂盒适用于标记商业化一抗,标记可直接进行或在抗体经过一步简单纯化后再进行。标记后,染料与抗体共价连接。
该标记试剂盒可通过红色荧光染料CF555对50-100μg抗体进行标记。Mix-n-Stain CF染料抗体标记试剂盒是一项革命性的抗体标记技术,无需使用纯化步骤,即可在30分钟内通过我们卓越的CF染料对抗体进行标记。标记程序可耐受许多常见的缓冲液成分和抗体稳定剂。CF555是一种橙红色荧光染料,是由Biotium开发的一系列杰出的CF染料之一。CF555在光谱上类似于Alexa Fluor 555和Cy®3染料。在抗体标记方面,CF染料优于Alexa Fluor染料和Cy®染料,其在亮度、光稳定性、特异性和新颖特征方面具有综合优势,是体内成像的理想选择。
應用
Mix-n-Stain CF染料抗体标记试剂盒可用于标记靶向特定肽的一抗、用于 ELISA、western blot、免疫组化、流式细胞术、免疫荧光或免疫细胞化学应用。
特點和優勢
Mix-n-Stain CF dye antibody labeling kit 大大简化了制备荧光标记抗体,特别是一抗的过程。只需将抗体与您选择的 CF 染料在提供的缓冲液中混合即可,这一步骤只需不到 30 秒的手动操作时间。再等 30 min,不用分离步骤,你就会得到一个荧光抗体结合物,这个结合物和你能从一些领先的供应商那里买到最好的预标记荧光抗体一样好。不需要计算你应该使用多少染料;只需将您的抗体与提供的全部染料混合,您就会始终产生最佳标记。此外,标记反应可耐受常见稳定剂的存在,如叠氮化钠、Tris、甘油和低水平 BSA。
标记试剂盒的一个主要优势是其卓越的 CF 染料,其中许多比 Alexa Fluor 染料和其他类似的商业染料更亮和更光稳定。拥有波长覆盖整个可见光和近红外光谱的大量 CF 染料,您可以前所未有地自由使用您所选择的颜色对任何一种市售一抗进行标记,从而使多色检测变得简单且经济实惠。
成分
试剂盒由 Mix-n-染色染料、Mix-n-染色反应缓冲液 (10x)、Mix-n-染色储存缓冲液和超滤瓶各 1 瓶组成。
分析報告
可直接替代:Alexa Fluor 555、ATTO 550、Cy®3、DY-547、DyLight®549、TRITC
法律資訊
本产品由Sigma-Aldrich Co.在Biotium, Inc.的授权下分销。该产品受Biotium, Inc. 拥有或许可的美国专利或待批准申请之外的一项或多项美国专利和相应专利权利要求的保护,包括但不限于:12 / 334,387;12/607915; 12/699778; 12/850578;61/454484。考虑到买方支付的购买价格,特此授予买方有限的、非独家的、不可转让的许可证,允许其仅以与随附的产品文献一致的方式仅为购买者自己的内部研究目的使用所购买的产品数量。除非在此明确授予,否则本产品的销售不会根据Biotium, Inc.的任何专利权或其他知识产权,明确地通过暗示或禁止反言授予或转让买方任何许可。买方不得转售或转让本产品gei 任何第三方,或将本产品用于任何商业用途,包括但不限于任何诊断,治疗或预防用途。该产品仅供研究使用。任何其他用途,包括诊断用途,都需要Biotium, Inc.的单独许可。有关购买将此产品用于研究以外目的的许可的信息,请联系Biotium, Inc.,3159 Corporate Place,Hayward,CA 94545,电话: (510)265-1027。传真:(510)265-1352。电子邮件:btinfo@biotium.com。
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Atto is a trademark of Atto-Tec GmbH
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Cy is a registered trademark of Cytiva
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
Mix-n-Stain is a trademark of Biotium, Inc.
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
访问文档库
Modification of Three Amino Acids in Sodium Taurocholate Cotransporting Polypeptide Renders Mice Susceptible to Infection with Hepatitis D Virus In Vivo
He W, et al.
Journal of Virology, 8866-8874 (2016)
PyMINEr Finds Gene and Autocrine-Paracrine Networks from Human Islet scRNA-Seq
Tyler SR, et al.
Testing, 26(7), 1951-1964 (2019)
Paraoxonase 2 decreases renal reactive oxygen species production, lowers blood pressure, and mediates dopamine D(2) receptor-induced inhibition of NADPH oxidase.
Yang, Y., et al.
Free Radical Biology & Medicine, doi: 10-doi: 10 (2012)
Jun Xu et al.
eLife, 11 (2022-01-26)
Expansion of the available repertoire of reagents for visualization and manipulation of proteins will help understand their function. Short epitope tags linked to proteins of interest and recognized by existing binders such as nanobodies facilitate protein studies by obviating the
Guanglin Xing et al.
Neuron, 109(12), 1963-1978 (2021-05-26)
Our daily life depends on muscle contraction, a process that is controlled by the neuromuscular junction (NMJ). However, the mechanisms of NMJ assembly remain unclear. Here we show that Rapsn, a protein critical for NMJ formation, undergoes liquid-liquid phase separation
商品
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.