主要文件
MTCR1070
[MTC"] Bio Tube Rack
to hold, 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes, orange, pack of 5 ea
别名:
laboratory rack, stacking western blot box, tube holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.12
材料
orange
polypropylene
特點
to hold 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes
包裝
pack of 5 ea
製造商/商標名
MTC Bio R1070
相关类别
一般說明
Rack for 30x15 & 20x50ml (17x20x6cm), Orange, 5/pk
特點和優勢
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
法律資訊
MTC is a trademark of MTC Bio
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)