主要文件
MTCP411114
MTC Bio Transfer Pipette
size 5 mL, large bulb, sterile, pack of 25 × 500 ea (25 x packs 20 ea)
别名:
pipet
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.04
材料
low-density polyethylene
無菌
sterile
包裝
pack of 25 × 500 ea (25 x packs 20 ea)
製造商/商標名
MTC Bio P4111-14
長度
150 mm
尺寸
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Transfer pipette, 5ml, large bulb, sterile, peel packs of 20, 500/cs
特點和優勢
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
法律資訊
MTC is a trademark of MTC Bio
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)