主要文件
MTCM5430
MTC Bio T-Shape Spreader
L × W 38 mm × 140 mm, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
别名:
cell spreader
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122103
NACRES:
NB.17
無菌
sterile
包裝
pack of 500 ea (individually wrapped)
製造商/商標名
MTC Bio M5430
長度 × 寬度
38 mm × 140 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Spreader, T-Shape, 34 x 140mm, individually wrapped, 500/cs
特點和優勢
  • Spreads cultures and liquids evenly
  • Ideal for bacterial CFU counts
  • Smooth edges - minimizes gouging
  • Pre-sterilized - no flaming required
法律資訊
MTC is a trademark of MTC Bio
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)