主要文件
MTCH6505
MTC Bio Halo pipette tips
capacity 5 mL
别名:
pipetting tip
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
容量:
5 mL
無菌:
sterile
特點:
DNase free
RNase free
包裝:
pack of 100 ea
製造商/商標名:
MTC Bio H6505
材料
clear
polypropylene
無菌
sterile
特點
DNase free
RNase free
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
MTC Bio H6505
容量
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
5mL Pipette Tips for Halo Pipettors, 100/pk
特點和優勢
  • 10-40% lighter than leading competitors
  • 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
  • Exclusive 1250µL model for extended length tips
  • User-enabled calibration port
  • Compatible with universal tips
法律資訊
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)