主要文件
MTCA9000C
MTC Bio Autoclave Bags
size 31-66 cm (12-26 in.), clear (blue printed warnings)
别名:
biohazard bag
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
24111500
NACRES:
NB.15
材料
clear (blue printed warnings)
包裝
pack of 200 ea (bulk bag)
製造商/商標名
MTC Bio A9000C
尺寸
31-66 cm (12-26 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Autoclave bags, 12.2x26" (31 x 66cm), clear, biohazard, printed, marking area, 200/cs
特點和優勢
  • Heavy gauge polypropylene
  • Large white marking areas
  • Strong seamless bottom
  • Printed biohazard symbol
法律資訊
MTC is a trademark of MTC Bio
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)