主要文件
MTCA8805
MTC Bio BluBlot HS Autoradiography Flim
W × L 8 in. × 10 in.
别名:
blotting film, western imaging film
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105341
NACRES:
NB.15
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
MTC Bio A8805
寬度 × 長度
8 in. × 10 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
BluBlot HS Autoradiography film, 8x10in, 100 sheets/box
特點和優勢
  • High Contrast
  • Reduced Background
  • Publication Quality
  • Suitable for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
  • Double Emulsion
法律資訊
BluBlot is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)