形狀
solution
儲存期限
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
濃度
0.25 % (w/v) in methanol
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于血液中细胞成分的差异染色
準備報告
使用非多色(非氧化)亚甲基蓝和曙红Y进行制备。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup