pharmaceutical
檢測方法
fluorometric
相關疾病
cancer, Alzheimer′s disease; neurological disorders, Parkinson′s disease; aging/geriatric diseases
儲存溫度
−20°C
一般說明
吡啶核苷酸在新陈代谢中起着重要作用,因此,人们对监测其浓度水平一直很感兴趣。NAD+/NADH 的定量测定可用于与细胞或组织的能量转化和氧化还原状态有关的研究。
吡啶核苷酸类物质,包括烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD),在细胞代谢中起重要作用,影响能量在细胞中的处理和调控方式。监测NAD和它的还原形式NADH的浓度,对于了解细胞中的能量动力学和氧化还原平衡非常重要。NAD是重要的电子载体,通过NAD+(氧化型)和NADH(还原型)的转换,促进很多代谢反应。除了氧化还原反应,这种转换在其它代谢功能中也是必不可少的,包括对蛋白功能调节和DNA修复十分重要的ADP-核糖基化。另外,NAD+还是sirtuin蛋白的底物,这类蛋白对于能量代谢和氧化应激调节十分重要。
應用
- Enhanced glycolysis in the myometrium with ectopic endometrium of patients with adenomyosis: a preliminary study.:本文借助NAD+/NADH检测试剂盒评估代谢变化,研究子宫腺肌病患者子宫肌层中的糖酵解作用(Huang et al., 2024)。10.1080/09513590.2024.2332411
- Jian-Pi-Yi-Shen formula alleviates renal fibrosis by restoring NAD+ biosynthesis in vivo and in vitro.:本文研究健脾益肾方如何通过恢复NAD+生物合成缓解肾纤维化,NAD+/NADH检测试剂盒在生物分析中发挥重要作用。10.18632/aging.205352
- Butyrate inhibits the mitochondrial complex Ι to mediate mitochondria-dependent apoptosis of cervical cancer cells.:本文研究丁酸盐对宫颈癌细胞线粒体功能和凋亡的影响作用,NAD+/NADH检测试剂盒用于检测线粒体活性(Zhang et al., 2023)。10.1186/s12906-023-04043-3
- PM2.5 mediates mouse testis Sertoli TM4 cell damage by reducing cellular NAD().:本文研究PM2.5对小鼠睾丸支持细胞(Sertoli cell)的影响,使用NAD+/NADH检测试剂盒追踪细胞NAD水平变化(Xu et al., 2023)。10.1080/15376516.2023.2215862
- Synergistic Effect and Mechanism of Plumbagin with Gentamicin Against Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae.:研究白花丹醌和庆大霉素的协同抗菌作用,NAD+/NADH检测试剂盒用于评估对细菌细胞的代谢影响(Chen et al., 2020)。10.2147/IDR.S265753
NAD+/NADH检测试剂盒适合:
- 癌症研究
- 神经退行性研究
- 年龄/老年相关疾病研究
特點和優勢
宽广的检测范围:96孔板配置仅需50 μL样品,即可准确检测0.02至1 μM范围浓度。用微量的样品实现全面的分析。
简化的工作流程:检测方法经过精简。只需添加一种工作试剂,进行10分钟室温反应。告别繁杂,节约宝贵的时间和精力。
适配高通量系统:试剂盒可轻松融入高通量处理系统,保证准确顺畅的处理,提高实验室效率。
简化的工作流程:检测方法经过精简。只需添加一种工作试剂,进行10分钟室温反应。告别繁杂,节约宝贵的时间和精力。
适配高通量系统:试剂盒可轻松融入高通量处理系统,保证准确顺畅的处理,提高实验室效率。
適合性
该试剂盒适用于测定NAD和NADH,以及评价药物对细胞、组织提取物等中NAD/NADH代谢的影响。
原則
NAD+/NADH 检测试剂盒基于乳酸脱氢酶循环反应,其中形成的 NADH 将探针还原为高荧光产物。在λEx=530 nm/λEm=585 nm处测得的该产品的荧光强度与样品中的NAD+/NADH浓度成正比。该测定对 NAD+/NADH 有高度D的特异性,NADP+/NADPH 的干扰最小 (<1%),是一种测量 NAD、NADH 及其比率的便捷方法。
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials