推荐产品
用途
sufficient for 40 extractions
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
輸入
plasma
food(s) (oil)
blood
tissue extract(s)
food(s)
serum
應用
cosmetics
food and beverages
sample preparation
環保替代類別
相關疾病
cancer
儲存溫度
room temp
相关类别
一般說明
脂质是细胞膜的结构成分,在基因转录、信号转导和代谢中起关键作用。生物系统中存在几种脂质,包括磷脂、甘油三酯和脂肪酸。
若需提取正常或高水平的脂肪酸(例如在食品基质中),请使用MAK338脂肪酸提取试剂盒。该试剂盒可产生更强的信号。若需提取低或非常低水平的脂肪酸(例如在细胞基质中),请使用MAK174脂肪酸提取试剂盒。如果不确定应该使用哪个试剂盒,请使用MAK338。Folch方法通常用于从生物样品中提取含脂肪酸的脂质,该方法使用氯仿、甲醇和水从水溶性化合物中对脂质进行分离。在此过程中,脂质保留在下部氯仿层中;而水溶性化合物则保留在上层甲醇-水层中。然后将样品离心以实现均匀分离,并用移液管将底部氯仿层转移至新的试管中。
脂肪酸提取试剂盒通过免去溶剂和标准品制备、离心和移液步骤,精简提取过程。将样品均质化并溶解在我们试剂盒中提供的萃取溶剂中后,将其颠倒混匀两次并倒入装有过滤器的注射器中,该注射器会优先挤出含有总脂质的氯仿层。接着取一部分含脂肪酸的总脂质提取物进行酯交换反应以备GC-FID分析。
我们竭诚为您带来符合一项或多项绿色化学12项原则要求的绿色替代产品。与传统方法相比,该产品减少了溶剂浪费。点击此处,查看更多详情。
若需提取正常或高水平的脂肪酸(例如在食品基质中),请使用MAK338脂肪酸提取试剂盒。该试剂盒可产生更强的信号。若需提取低或非常低水平的脂肪酸(例如在细胞基质中),请使用MAK174脂肪酸提取试剂盒。如果不确定应该使用哪个试剂盒,请使用MAK338。Folch方法通常用于从生物样品中提取含脂肪酸的脂质,该方法使用氯仿、甲醇和水从水溶性化合物中对脂质进行分离。在此过程中,脂质保留在下部氯仿层中;而水溶性化合物则保留在上层甲醇-水层中。然后将样品离心以实现均匀分离,并用移液管将底部氯仿层转移至新的试管中。
脂肪酸提取试剂盒通过免去溶剂和标准品制备、离心和移液步骤,精简提取过程。将样品均质化并溶解在我们试剂盒中提供的萃取溶剂中后,将其颠倒混匀两次并倒入装有过滤器的注射器中,该注射器会优先挤出含有总脂质的氯仿层。接着取一部分含脂肪酸的总脂质提取物进行酯交换反应以备GC-FID分析。
我们竭诚为您带来符合一项或多项绿色化学12项原则要求的绿色替代产品。与传统方法相比,该产品减少了溶剂浪费。点击此处,查看更多详情。
應用
脂肪酸提取试剂盒适于:
- 脂质分析
- 脂质组学研究
特點和優勢
简单高效:通过预制提取溶剂和提取注射器快速挤出脂肪酸以备分析,使脂质提取过程更精简,节约时间和精力。
適合性
本试剂盒适用于全血、血清、生物组织、食品样品、油脂等多种样品中脂类的提取。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Eyes, Liver,Kidney
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
95.0 °F
閃點(°C)
35 °C