生物源
plant
品質等級
形狀
saline suspension
技術
affinity chromatography: suitable
基質
cross-linked 4% beaded agarose
基質活化
cyanogen bromide
基質結合
hydroxyl
基質墊片
1 atom
容量
≥30 mg/mL binding capacity (concanavalin A)
適合性
suitable for chromatography
儲存溫度
2-8°C
應用
甘露聚糖-琼脂糖用于蛋白质色谱、亲和色谱和碳水化合物基质。甘露聚糖-琼脂糖已被用于评估人肾细胞中结合甘露糖的凝集素的聚(ADP-核糖基)化,并揭示凝血系统中与甘露糖相关的丝氨酸蛋白酶(MASP)活化的成分。甘露聚糖-琼脂糖还被用于研究海七鰓鰻(北美五大湖的一种寄生软骨鱼,许多对渔业有重要商业意义的骨鱼类的捕食者)所表现出的对杀鲑气单胞菌的先天免疫力和抗性。甘露聚糖-琼脂糖已被用于消耗抗甘露聚糖抗体的兔抗甘露糖结合凝集素 (MBL)多克隆抗血清。
外觀
悬浮于含有防腐剂的1.0M NaCl、10 mM咪唑溶液中
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3