化驗
>97% (HPLC)
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]4N(CCC4)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)C5=CC(=O)Oc6c5ccc(c6)OC)CCCCN)[C@H](CC)C)CC(C)C)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)CCCNC(=N)N)CC(C)
InChI
1S/C84H120N22O19/c1-8-50(6)71(103-80(117)66-30-21-39-104(66)82(119)61(27-15-17-35-85)95-69(107)47-94-73(110)56-46-70(108)125-68-45-54(124-7)32-33-55(56)68)81(118)102-63(41-49(4)5)77(114)100-65(43-52-24-13-10-14-25-52)79(116)101-64(42-51-22-11-9-12-23-51)7
InChI 密鑰
OGCGNHYYHLIBAR-NFHABCNISA-N
基因資訊
human ... CTSD(1509) , CTSE(1510)
mouse ... CTSD(13033) , CTSE(13034)
rat ... CTSD(171293) , CTSE(25424)
Amino Acid Sequence
應用
包裝
基底
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3