主要文件
L0375
Sigma-Aldrich
LAH Peptide
powder, mixture of soluble peptides and amino acids
别名:
LAH
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.85
产品名称
乳白蛋白酶解液, a mixture of soluble peptides and amino acids
等級
for molecular biology
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
powder
儲存溫度
2-8°C
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乳白蛋白酶解物 (LAH) 来源于乳白蛋白的酶消化物,常用于培养基中。LAH 含有高可溶性多肽和氨基酸的混合物。
應用
适合作为发酵和微生物培养基的营养来源。 也适合作为真核细胞培养基的补充剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)