主要文件
ISOTS4R-EP
Eppendorf® IsoTherm 系统®
IsoRack, set of 4 racks, for 1.5 mL/2.0 mL vessels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102404
特點
for 1.5 mL/2.0 mL vessels
包裝
set of 4 racks
製造商/商標名
Eppendorf® 022510169(NA)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
IsoTherm系统专门致力于在-21°C或0°C下连续有效地对样品进行数小时的冷却。它由以下组件组成:IsoRack、IsoPack和IsoSafe。它可以用作酶棒以防止酶失活,并用于PCR样品制备、样品运输和冷冻样品的缓慢解冻。
  • 速冻样品的运输和缓慢解冻
  • 容纳24支管(Safe-Lock 0.5 mL/1.5 mL/2.0 mL)
  • IsoPack(冰袋),0 °C时为白色而在-21 °C时为蓝色,在冷藏室中冷却至制冷温度
  • < 6 h(0 °C,白色)和< 3 h(-21 °C,蓝色)的Isothermal时间
  • 无需更多的融化冰浴(污染的危险)
  • 所有系统组分可单独使用
  • 架子可堆叠、可高压灭菌、可标记、可漂浮并可在微量滴定板转子中离心
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
IsoTherm-System is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)