主要文件
INSA444-EP
Inserts for Eppendorf® A-4-44 Rotor
(capacity 1 x 15 mL conical tube), for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 8 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
特點
Holds 50 mL tubes
包裝
pack of 8 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022637479 (North America)
Eppendorf® 5804728009 (Europe)
技術
centrifugation: suitable
容量
(capacity 1 x 15 mL conical tube)
相容性
for use with 100 mL rectangular bucket
相关类别
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)