品質等級
200
500
形狀
solution
儲存期限
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
技術
microbe id | staining: suitable
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
To be used in conjunction with HT107. Recommended in lengthy or acidic stain procedures. Resists decolorization better than aluminum based hematoxylin formulations.
其他說明
Ferric chloride in dilute HCl
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter