主要文件
HS9904
Cardboard slide mailer
2-place, L × W × H 103 mm × 79 mm × 5 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123302
NACRES:
NB.35
材料
cardboard
特點
Holds 2 x slides 76x26 mm
包裝
pack of 36
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS9904
長度 × 寬度 × 高度
103 mm × 79 mm × 5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The heavy Cardboard Slide Mailer is Disposable, Safe, and a Secure transport of microscope slides.
  • 1, 2 and 4-place slide mailer versions
  • Each will hold 25 x 75 mm (1 x 3") and/or 26 x 76 mm sized slides
  • Disposable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)