主要文件
HS20630E
Rubber Bulb
capacity 150 mL, red
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
natural rubber
red
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS20630E
長度 × 外徑 × 直徑
103 mm (4.1 in.) × 73 mm (2.9 in.) × 6 mm (0.2 in.), (hole diam)
容量
150 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The rubber bulb′s contoured shape and heavy-wall neck increase grip for easier use with pipettes and syringes.
特點和優勢
  • Constructed of Natural Rubber
  • 150 mL volume 0.2 in hole dia. (6 mm hole dia.)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)