主要文件
HS20613
Manual pipette racks
red plastic, double
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122801
NACRES:
NB.35
材料
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
red plastic
特點
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS20613
寬度 × 直徑 × 高度
291 mm × 88 mm × 401 mm
尺寸
291x88x401 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Angled four shelved compartments keep your 0.1 to 50 mL pipettes or cans within easy reach, while preventing damage and clutter.