主要文件
HS120262
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
natural, pk of 10, Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123300
NACRES:
NB.22
材料
polypropylene
特點
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
包裝
pk of 10
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS120262
技術
cryopreservation: suitable
孔直徑
12 mm
顏色
natural
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
法律資訊
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)