主要文件
HS100011
Sprout® Mini-Centrifuge Rotor
to hold, 6 x 1.5 / 2 mL tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.11
描述
Sprout Mini Centrifuge models 120610, 120611, HS120301, HS120395, HS120396
特點
to hold 6 x 1.5 / 2 mL tubes
包裝
case of 1 ea
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS100011
參數
6000 rpm speed ((Fully loaded))
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Sprout Mini-Centrifuge Rotor SnapSpin 6 x 1.5/2mL Tube, Black
法律資訊
Sprout is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)