产品名称
抗-CHAT 兔抗, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human, mouse
技術
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
GLFSSYRLPGHTQDTLVAQNSSIMPEPEHVIVACCNQFFVLDVVINFRRLSEGDLFTQLRKIVKMASNEDERLPPIGLLTSDGRSEWAEARTVLVKDSTN
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CHAT(1103)
免疫原
胆碱O-乙酰转移酶
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST86792
外觀
在含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水(pH 7.2)中的溶液。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Lipids, lysosomes and mitochondria: insights into Lewy body formation from rare monogenic disorders.
Daniel Erskine et al.
Acta neuropathologica, 141(4), 511-526 (2021-01-31)
Accumulation of the protein α-synuclein into insoluble intracellular deposits termed Lewy bodies (LBs) is the characteristic neuropathological feature of LB diseases, such as Parkinson's disease (PD), Parkinson's disease dementia (PDD) and dementia with LB (DLB). α-Synuclein aggregation is thought to
J J Roland et al.
Brain structure & function, 219(4), 1231-1237 (2014-06-27)
The medial septum and diagonal band of Broca (MSDB) influence hippocampal function through cholinergic, GABAergic, and glutamatergic septohippocampal neurons. Non-selective damage of the MSDB or intraseptal scopolamine impairs classical conditioning of the eyeblink response (CCER). Scopolamine preferentially inhibits GABAergic MSDB
Jing Zhao et al.
Basic research in cardiology, 109(5), 427-427 (2014-07-13)
Obstructive sleep apnea (OSA) is closely related to atrial fibrillation (AF). However, the roles and mechanisms of chronic OSA in atrial remodeling are still unclear. Canine model of chronic OSA was simulated by stopping the ventilator and closing the airway
Mi-Ran Choi et al.
Journal of medicinal food, 17(10), 1049-1056 (2014-08-15)
The present study investigated the effect of Rubus coreanus Miquel (RCM) on scopolamine-induced memory impairments in ICR mice. Mice were orally administrated RCM for 4 weeks and scopolamine was intraperitoneally injected into mice to induce memory impairment. RCM improved the
Kathrin M Kniewallner et al.
Neuroscience letters, 574, 64-69 (2014-05-28)
Platelets play a role in repair of vessels and contain different growth factors, including nerve growth factor (NGF). Since NGF is the most potent growth factor to support survival of cholinergic neurons, we aimed to study the effects of platelet-derived
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
HPA048547-100UL | 4061836361778 |
HPA048547-25UL | 4061841161516 |