Merck
所有图片(7)
主要文件
HPA004895
Sigma-Aldrich
抗-IRF3 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-IRF-3, 抗-干扰素调节因子3
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
VNKSRTRFRIPWKHGLRQDAQQEDFGIFQAWAEATGAYVPGRDKPDLPTWKRNFRSALNRKEGLRLAEDRSKDPHDPHKIYEFVNSGVGDFSQPDTSPDTNGGGSTSDTQEDILDELLGNMVLAPLPDPGPPSLAVAPEPCPQ
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... IRF3(3661)
免疫原
干扰素调节因子3重组蛋白抗原表位信号标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
IRF3(干扰素调节因子 3))是属于 IRF 家族的转录因子。它主要参与针对病毒和细菌的先天免疫反应。 活化IRF3 影响 I 型干扰素的表达。它通过 TLR3/4 介导的信号通路产生 I 型干扰素。IRF3可以抑制神经胶质瘤的侵袭、增殖和迁移。研究表明IRF3可能具有抑制肿瘤的特征。它在特定丝氨酸残基上被磷酸化,从而最终与共激活剂 CBP/p300 形成活性全复合物(holocomplex)。其活性通过翻译后修饰监测。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST86663
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Leonid Tarassishin et al.
Journal of neuro-oncology, 113(2), 185-194 (2013-03-21)
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common, highly malignant primary tumor of the brain with poor prognosis. Even with the improved therapy regimen including temozolomide, the average survival rate is less than 2 years. Additional approaches to therapy targeting multiple aspects
Laure Ysebrant de Lendonck et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 71(20), 3873-3883 (2014-06-01)
Interferon regulatory factor (IRF) 3 plays a key role in innate responses against viruses. Indeed, activation of this transcription factor triggers the expression of type I interferons and downstream interferon-stimulated genes in infected cells. Recent evidences indicate that this pathway
Mitsutoshi Yoneyama et al.
Journal of interferon & cytokine research : the official journal of the International Society for Interferon and Cytokine Research, 22(1), 73-76 (2002-02-16)
Interferon (IFN) regulatory factor-3 (IRF-3) is a unique member of the IRF family. Its transcriptional activity is regulated solely by posttranslational modifications. We review current knowledge of the mechanism of IRF-3 activation: signalling triggered by infections including viruses and bacteria
Asli Muvaffak et al.
Molecular cancer research : MCR, 12(7), 1055-1066 (2014-04-23)
TBK1 (TANK-binding kinase 1) is a noncanonical IκB protein kinase that phosphorylates and activates downstream targets such as IRF3 and c-Rel and, mediates NF-κB activation in cancer. Previous reports demonstrated synthetic lethality of TBK1 with mutant KRAS in non-small cell
Yue Xi et al.
PloS one, 9(5), e96351-e96351 (2014-05-09)
The mechanisms of kidney aging are not yet clear. Studies have shown that immunological inflammation is related to kidney aging. Toll-like receptors (TLRs) are one of the receptor types of the body's innate immune system. The function of the TLR