orthogonal RNAseq
recombinant expression
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
ATCEISNIFSNYFSAMYSSEDSTLASVPPAATFGADDLVLTLSNPQMSLEGTEKASWLGEQPQFWSKTQVLDWISYQVEKNKYDASAIDFSRCDMDGATLCNCALEELRLVFGPLGDQLHAQLRDLTSSSSDELSWIIELLEKDGMA
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ELF3(1999)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
ELF3(E74样因子3)也称为ERT、ESX、EPR-1和ESE-1。作为上皮限制性ETS转录因子家族成员,参与多种正常细胞过程。它在乳腺癌等多种癌症中表达。其基因由DNA结合域(ETS结合域)和转录激活域组成,前者影响Elf3与DNA的结合,后者具有自抑制功能。Elf3的ETS结合域的N和C末端侧对于DNA的结合尤其重要。
免疫原
E74样因子3重组蛋白抗原表位标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
在结直肠癌(CRC)中,ELF3基因(E74样因子3)是β-连环蛋白信号通路的关键驱动因子,可作为结直肠癌淋巴结(LN)转移的基因标记物。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST84789
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
D Liu et al.
Cancer biology & therapy, 20(1), 90-100 (2018-08-28)
Background: Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) is a key step in the transformation of epithelial cells into migratory and invasive tumour cells. Intricate positive and negative regulatory processes regulate EMT. Many oncogenic signalling pathways can induce EMT, but the specific mechanisms of
Chiaki Nakarai et al.
Anticancer research, 32(9), 3753-3758 (2012-09-21)
Lymph node (LN) evaluation is an important factor for the prognosis of colorectal cancer (CRC). The purpose of our study was to investigate the effectiveness of E74-like factor 3 (ELF3) and carcinoembryonic antigen (CEA) as useful markers to detect LN
Janel L Kopp et al.
The Journal of biological chemistry, 282(5), 3027-3041 (2006-12-07)
Elf3 is an epithelially restricted member of the ETS transcription factor family, which is involved in a wide range of normal cellular processes. Elf3 is also aberrantly expressed in several cancers, including breast cancer. To better understand the molecular mechanisms
J-L Wang et al.
Cell death & disease, 5, e1263-e1263 (2014-05-31)
Aberrant regulation of the Wnt/β-catenin pathway plays important roles in colorectal carcinogenesis, with over 90% of cases of sporadic colon cancer featuring β-catenin accumulation. While ubiquitination-mediated degradation is widely accepted as a major route for β-catenin protein turnover, little is
Giuseppe R Diaferia et al.
The EMBO journal, 35(6), 595-617 (2016-01-16)
The histological grade of carcinomas describes the ability of tumor cells to organize in differentiated epithelial structures and has prognostic and therapeutic impact. Here, we show that differential usage of the genomic repertoire of transcriptional enhancers leads to grade-specific gene