Merck
HPA001401
Sigma-Aldrich
抗-SOD1 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-超氧化物歧化酶[Cu-Zn] 兔抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原序列
PVQGIINFEQKESNGPVKVWGSIKGLTEGLHGFHVHEFGDNTAGCTSAGPHFNPLSRKHGGPKDEERHVGDLGNVTADKDGVADVSIEDSVISLSGDHCIIGRTLVVHEKADDLGKGGNEESTKTGNAGSRLACG
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SOD1(6647)
一般說明
超氧化物歧化酶1(SOD 1),又称Cu-Zn超氧化物歧化酶,是一种胞质蛋白。通过选择性剪接将其表达为五个亚型。SOD1定位于人染色体21q22.11。它以具有亚基内二硫键的同型二聚体形式存在。
免疫原
超氧化物歧化酶[Cu-Zn]重组蛋白抗原表位标签(PrEST)
應用
兔抗SOD1抗体可用于:
  • 脊髓腹角的免疫沉淀
  • 运动神经元和星形胶质细胞的免疫细胞化学
  • 肝脏标本的免疫组化研究
兔抗SOD1抗体属Prestige 抗体,经人类蛋白质图谱(HPA)计划开发和验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。还采用免疫荧光和蛋白质印迹法对抗体进行检测。想要查看有关Prestige 抗体和HPA的方案和其他实用信息,请访问 sigma.com/prestige
生化/生理作用
SOD1(超氧化物歧化酶1)基因编码一种酶,该酶可破坏体内有害的超氧自由基,使其转化为分子氧和过氧化氢。它可结合铜和锌离子。该同工酶是细胞质同型二聚体。该基因缺陷与家族性肌萎缩性侧索硬化症有关,后者影响大脑的上运动神经元以及脑干和脊髓的下运动神经元,导致致命性瘫痪。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST83054
外觀
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Shyh-Ming Yang et al.
Journal of medicinal chemistry, 61(11), 4883-4903 (2018-05-17)
Aldehyde dehydrogenases (ALDHs) are responsible for the metabolism of aldehydes (exogenous and endogenous) and possess vital physiological and toxicological functions in areas such as CNS, inflammation, metabolic disorders, and cancers. Overexpression of certain ALDHs (e.g., ALDH1A1) is an important biomarker
Multiple transcripts of the human Cu, Zn superoxide dismutase gene
Hirano M, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 276(1), 52-56 (2000)
Aberrant association of misfolded SOD1 with Na+/K+ ATPase-alpha3 impairs its activity and contributes to motor neuron vulnerability in ALS
Ruegsegger C, et al.
Acta Neuropathologica, 131(3), 427-451 (2016)
Caffeine intake decreases oxidative stress and inflammatory biomarkers in experimental liver diseases induced by thioacetamide: Biochemical and histological study
Amer MG, et al.
International Journal of Immunopathology and Pharmacology, 30(1), 13-24 (2017)
SOD1 transcriptional and posttranscriptional regulation and its potential implications in ALS
Milani P, et al.
Neurology research international, 2011`, 52-56 (2011)
Global Trade Item Number
货号GTIN
HPA001401-25UL4061842772773
HPA001401-100UL4061833814338