Merck
H9659
Sigma-Aldrich
Hepatitis C virus NS4 antigen−Fluorescein
~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
分子量
19 kDa (plus 114 kDa β-Gal tag)
濃度
~1 mg/mL
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
生化/生理作用
Positive control for HCV antibodies.
其他說明
HCV NS4a+b [1658-1863]-Galactosidase-tagged, fluorescein conjugate.
外觀
Solution in 8 M urea, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, and 10 mM β-mercaptoethanol
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)